Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Lysate Clearance
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
317.00€ - 495.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Borosilicate Glass w/o Binder, Supor (PES) |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Polypropylene Housing |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17184611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8075 |
350 μL | 3.0/0.2 μm |
495.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17124611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8040 |
350 μL | 3.0/1.2 μm |
429.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17144631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8175 |
1 mL | 3.0/0.2 μm |
340.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8275 |
2 mL | 3.0/0.2 μm |
317.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Borosilicate Glass w/o Binder, Supor (PES) | |
Non-sterile | |
Polypropylene Housing |