Learn More
Cytiva AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Solvent Filtration
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.65/0.2 μm
1.2 μm
Volume (sistema metrico):
350 μL
1 mL
2 mL
Materiale (membrana):
PTFE
PTFE (Hydrophilic)
Supor (PES)
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solvent Filtration |
| Quantità | 10/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 350 μL |