Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agar, Bacteriological grade
67.78 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 g
1kg
5 kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Microbial media
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Forma | Powder |
Grado | Bacteriological |
Product Type | Agar |
Da utilizzare con (applicazione) | Microbial media |
Tipo di imballaggio | Plastic Bottle |
Quantità | 250 g |