Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1)
Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1), also known as bioAcryl-P (40%, 37.5:1), is a premixed solution containing acrylamide and N,N'-methylenebisacrylamide (in a ratio of 37.5:1, respectively) used for preparing protein DNA gels.
131.66€ - 229.14€
Specifica
Materiale o nome chimico | Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 |
---|---|
Forma fisica | Liquid |
Concentrazione | 40% soln |
Colore | Colorless |
Numero MDL | MFCD00080848 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15433569
|
Thermo Scientific Chemicals
J60868.AP |
500 mL |
131.66€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15443569
|
Thermo Scientific Chemicals
J60868.K2 |
1 L |
229.14€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Acrylamide/Bisacrylamide premixed solution is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Acrylamide/Bisacrylamide solution is used to to separate proteins
• The ratio of bisacrylamide to acrylamide modulates the porosity of the polyacrylamide gel
Application
• Acrylamide/Bisacrylamide Solution is used as a DNA sequencing gel promoting protein separation in the electrophoretic gels
• This solution is also applied for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios
• It has also been used as a precursor for polyacrylamide lid fabrication by photopatterning methods
Specifica
Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 | |
40% soln | |
MFCD00080848 | |
It is soluble in water. |
Liquid | |
Colorless | |
UN3426 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H340-H350-H372-H361-H302-H315-H319-H317
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ACRYLAMIDE SOLUTION
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold
- Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide, Methylene diacrylamide