Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1, for biochemistry, 40% mix solution
Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide, CAS # 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, is a water soluble compound that cross-links to produce polyacrylamide gels that are widely used in chromatography and the electrophoretic separation of nucleic acids and proteins.
Marca: Thermo Scientific Chemicals 330221000
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
- Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide is a water-soluble, odorless, white crystalline powder
- This compound polymerizes in the presence of free radicals to generate gels whose pore size may be regulated by manipulating the relative concentrations of this mixture of compounds
Applications
- Polyacrylamide gels are widely used in biochemistry, forensic chemistry, genetics, molecular biology, and biotechnology to separate proteins or nucleic acids, according to their electrophoretic mobility
- Because of their higher resolution compared to other gels, polyacrylamide gels are also used in the analysis of smaller RNA species from mixed samples
Specifica
(1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm | |
Liquid | |
79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 | |
61.0 | |
Colorless | |
Glass Bottle | |
MFCD00008032 | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 |
Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1 | |
0.001% max. | |
59.0 | |
3μS/cm Max. | |
100 mL | |
C3H5NO | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-enamide | |
6579 | |
Biochemical |
Sicurezza e movimentazione
- Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 37.5:1, 40% mix solution inwater
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide, Methylene diacrylamide