Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1, for biochemistry, 40% mix solution
Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide, CAS # 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, is a water soluble compound that cross-links to produce polyacrylamide gels that are widely used in chromatography and the electrophoretic separation of nucleic acids and proteins.
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 330225000
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10397511
  • 87.64€ / 500mL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
  • Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide is a water-soluble, odorless, white crystalline powder
  • This compound polymerizes in the presence of free radicals to generate gels whose pore size may be regulated by manipulating the relative concentrations of this mixture of compounds
Applications
  • Polyacrylamide gels are widely used in biochemistry, forensic chemistry, genetics, molecular biology, and biotechnology to separate proteins or nucleic acids, according to their electrophoretic mobility
  • Because of their higher resolution compared to other gels, polyacrylamide gels are also used in the analysis of smaller RNA species from mixed samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
(1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Liquid
79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
61.0
Colorless
Glass Bottle
MFCD00008032
NC(=O)C=C
71.08
CHEBI:28619
Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1
0.001% max.
59.0
3μS/cm Max.
500 mL
C3H5NO
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
prop-2-enamide
6579
Biochemical
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 37.5:1, 40% mix solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide, Methylene diacrylamide