Learn More
Acrylamide Solution (40%/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
40% Acrylamide Solution is made from 3X recrystallized acrylamide and is suitable for electrophoretic separation of proteins and nucleic acids.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acrylamide Solution |
| Nota nome | 40% |
| Forma fisica | Liquid |
| Acido acrilico | 0.003% max. |
| CAS | 79-06-1, 7732-18-5 |
| Punti di ebollizione | 125°C |
| Punto di fusione | 83°C |
| Conducibilità | 5μmhos max. |
| Colore | Colorless |
| pH | 6 to 7 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acrylamide Solution, 40%
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide