Learn More
Acrylamide (White, Needle-like Crystals/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Descrizione
This Acrylamide is 3X recrystallized to obtain a high-purity crystalline material suitable for electrophoretic separation of proteins and nucleic acids.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Acrylamide |
Forma fisica | Solid |
Acido acrilico | 0.002% max. |
Punti di ebollizione | 125°C |
Punto di fusione | 82°C |
Conducibilità | 2.50μmhos max. |
Colore | White |
pH | 6.5 to 8.0 |
Quantità | 100 g |
Note sul grado di purezza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acrylamide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.