Learn More
Acrylic acid, 97%, stab. with ca 200ppm 4-methoxyphenol
Descrizione
Acrylic acid acts as a precursor in the production of 3-hydroxypropionic acid. It is used in the preparation of water-absorbent resins. It reacts with alcohols to prepare the corresponding esters. Its esters are used as raw materials for synthetic resins, rubbers, coating adhesives, water-based paints, floor polishes and adhesives. It is also used to prepare forming homopolymers or copolymers by reacting with other monomers like acrylamides, acrylonitrile, vinyl, styrene, and butadiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acrylic acid acts as a precursor in the production of 3-hydroxypropionic acid. It is used in the preparation of water-absorbent resins. It reacts with alcohols to prepare the corresponding esters. Its esters are used as raw materials for synthetic resins, rubbers, coating adhesives, water-based paints, floor polishes and adhesives. It is also used to prepare forming homopolymers or copolymers by reacting with other monomers like acrylamides, acrylonitrile, vinyl, styrene, and butadiene.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Hygroscopic. Light and air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, oxygen, polymerizing initiators, amines and peroxides.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acrylic acid |
| Nota nome | stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol |
| Punto di fusione | ∼13°C |
| Densità | 1.051 |
| Punti di ebollizione | 138°C to 139°C |
| Punto d'infiammabilità | 54°C (130°F) |
| Odore | Pungent |
| Formula lineare | H2C=CHCO2H |
| Indice di rifrazione | 1.4202 |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Acrylic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Acrylic acid