Learn More
Fisherbrand™ Dispenser in acrilico
Click to view available options
Size:
Small
Large
Descrizione
- Translucent acrylic dispensers provide easy access to safety accessories
- Ergonomically angled for easy dispensing
- Hinged lid protects glasses from dust and debris
- Flip open top for filling with tilt-open bottom for dispensing
- Set on counter or wall mount (screws included) for convenient access
- Large dispenser holds approximately 20 pairs of glasses
Small dispenser holds approximately 10 pairs of glasses
Specifica
Specifica
Larghezza (sistema metrico) | 162 mm |
Profondità (sistema metrico) | 156 mm |
Colore | Blu |
Product Type | Dosatori |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Occhiali protettivi |
Include | Wall mounting screws |
Lunghezza (sistema metrico) | 227 mm |
N. per confezione | Confezione da 1 |
Size | Small |
Materiale | Acrilico |