Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Glove Box Holder
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Capacità:
1 Box
2 boxes
3 boxes
Dimensioni interne (L x P x A):
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Descrizione
- Clear acrylic holders include a polyester foam insert to securely hold a range of glove box sizes–snug fit ensures easy removal of gloves
- All holders fit most major brands of boxes
- Mounting screws included
Specifica
Product Type | Contenitore scatole da guanti |
Colore | Trasparente |
Profondità (sistema metrico) | 141 mm |
Dimensioni interne (L x P x A) | 110 x 141 x 260 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 141 mm |
Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
Materiale | Acrilico |
Capacità | 1 Box |
Include | Vite per montaggio a parete |
Quantità | 1 ciascuno |