Learn More
Brady™ Acrylic Group Lockout Centre
Use the Acrylic Group Lockout Centre for group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box. Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
214.00€ - 251.00€
Specifica
Product Type | Lock Box |
---|---|
Colore | Red |
Materiale | Acrylic |
Da utilizzare con (applicazione) | Lockout Tagout |
Altezza (sistema imperiale) | 7.68 in. |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11796775
|
Brady™
800127 |
18 Hooks |
251.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11706695
|
Brady™
800117 |
3 Hooks |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10421100
|
Brady™
800116 |
8 Hooks |
237.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For group lockout situations involving a large number of workers and equipment.
- Can also be used as a lock storage box.
- Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
- 8 hooks for keys and 1 slot for locks.
- Lock boxes are supplied without contents.
Specifica
Lock Box | |
Acrylic | |
7.68 in. |
Red | |
Lockout Tagout | |
1 Ea. |