Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Racks for Autosampler Vials
Codice prodotto. p-7113850 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
160 x 160 x 30mm
173 x 91 x 20mm
173 x 95 x 20mm
175.8 x 115.5 x 20mm
Posizioni:
25
40
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11767597
Easy handling and transportation of sample vials
  • Vial-Rack
  • Acrylic
  • Transparent acrylic material makes filling visible
  • Stable standing position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vial Rack
Chiusura inclusa No
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Transparent
Materiale Acrylic
Posizioni 50
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5mL, 2mL shell vials
N. per confezione 1
Dimensioni (L x P x A) 173 x 95 x 20mm