Learn More
Deutsch Neumann™ Stopper in acrilonitrile-butadiene
Marca:  Deutsch Neumann™ 1010321
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10340671
  • 0.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Black
30mm
27 mm
Acrylonitrile Butadiene
Tapered Stopper
21 mm
1/Pk.
45 Shore A