Learn More
Deutsch Neumann™ Stopper in acrilonitrile-butadiene
Marca:  Deutsch Neumann™ 1010329
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Codice prodotto. 10579412
  • 1.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Black
30mm
35 mm
Acrylonitrile Butadiene
Tapered Stopper
29 mm
1/Pk.
45 Shore A