Learn More
Deutsch Neumann™ Stopper in acrilonitrile-butadiene
Marca:  Deutsch Neumann™ 1010331
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Codice prodotto. 10606371
  • 2.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Black
35mm
38 mm
Acrylonitrile Butadiene
Tapered Stopper
31 mm
1/Pk.
45 Shore A