Learn More
Cytiva ActiSM liquid medium
A chemically defined ADCF medium optimized for high-yield protein production. Designed for use with ActiPro medium.
46.85€ - 122.00€
Specifica
Content And Storage 2 to 8 °C, away from light
Forma Liquid
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Con additivi Poloxamer 188
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15825261
Vedere i documenti
Cytiva
SH31040.01
500 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15842962
Vedere i documenti
Cytiva
SH31040.02
1000 mL
122.00€
1000mL
Descrizione
Descrizione
  • HyClone ActiSM cell culture medium has been formulated to provide high yields of recombinant proteins in cell culture processes when using Chinese hamster ovary (CHO) cell lines.
  • The medium is chemically defined, animal-derived component-free (ADCF), and optimized for high-yield protein production.
  • ActiSM medium does not contain any growth factors (such as insulin), peptides, hydrolysates, phenol red, or 2-mercaptoethanol, ensuring batch-to-batc
  • ActiSM medium is intended for use in combination with HyClone ActiPro medium and Cell Boost™ 7a and Cell Boost 7b supplements as part of the ActiPro system of media and supplements designed with adaptation and production in mind.
  • The ActiPro system is suitable for general biomanufacturing with CHO cell lines such as CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44, and CHO-S.
Specifica
Specifica
2 to 8 °C, away from light
Sterile
Poloxamer 188
Bottle
Liquid
Sterile-filtered
No Glutamine
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months