Learn More
Ansell ActivArmr™ 27-905 Nitrile-Coated Gloves with Ansell Grip™ Technology
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Descrizione
- Grazie a ANSELL GRIP Technology, serve meno forza sugli oggetti scivolosi, con minore affaticamento della mano e maggiore produttività.
- Il rivestimento, nuovo e migliorato, è più flessibile e confortevole, e offre una maggiore protezione meccanica
- Forma ergonomica superiore della mano e gamma più ampia di taglie, per una vestibilità più comoda
- La fodera morbida in cotone poliestere offre maggiore freschezza alle mani e una migliore gestione del sudore rispetto ai guanti in pelle o alle fodere in jersey di cotone
- Antistatici ai sensi della norma EN 1149 realizzati senza silicone, per una migliore protezione del prodotto
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Blue |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Specific |
Size | 8 |
EN388 Standard | 4221C |
Da utilizzare con (applicazione) | Machinery, Equipment Operation, Oil Drilling, and Maintenance |
Colore polso guanto | Natural |