Learn More
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm
Click to view available options
Size:
7
9
Descrizione
- La fodera acrilica termica a filo continuo senza cuciture offre comfort e calore nelle attività refrigerate o al freddo
- La fodera acrilica offre protezione contro il freddo senza sacrificare la destrezza
- La micropuntinatura del rivestimento sul palmo migliora la presa e la resistenza all'abrasione nelle applicazioni alimentari e in condizioni di freddo
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant |
Coating Material | PVC |
Colore | Blue |
Hand | Specific |
Size | 9 |
EN388 Standard | 312XB |
Da utilizzare con (applicazione) | Food Processing |
Materiale rivestimento interno | Acrylic |
Serie | 78-202 |
Yarn Gauge | 10 |