Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves
53.28 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Alta visibilità sul dorso della mano e sul palmo, per migliorare la sicurezza rispetto ai guanti tradizionali con fodera ad alta visibilità
- La fodera di spessore 15 offre eccellente comfort di utilizzo per tutta la giornata, senza sudore a differenza dei guanti in pelle Forme progettate ergonomicamente che offrono una vestibilità comoda e naturalmente curva, per ridurre l'affaticamento della mano
- Offre eccellente destrezza e abilità per afferrare oggetti di piccole dimensioni
- Garantisce presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- Senza silicone
- Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Hi-vis Orange |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Specific |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nylon |
Size | 11 |
EN388 Standard | 3131A |