Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-013 Medium Duty Hi-Viz™ Gloves with Intercept™ Technology
124.96 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Alta visibilità sul dorso della mano e sul palmo, per migliorare la sicurezza rispetto ai guanti tradizionali con fodera ad alta visibilità
- Logo retroriflettente sul dorso della mano per migliorare la sicurezza in condizioni di oscurità/scarsa luce
- La fodera di spessore 13 offre eccellente comfort di utilizzo per tutta la giornata, senza sudore, a differenza dei guanti in pelle. Forme progettate ergonomicamente che offrono una vestibilità comoda e naturalmente curva, per ridurre l'affaticamento della mano
- L'eccellente destrezza migliora la capacità di afferrare oggetti di piccole dimensioni
- Garantisce presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Coating Material | Polyurethane |
Colore | Hi-vis Orange |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Specific |
Materiale | Intercept Technology Yarn |
Size | 7 |
EN388 Standard | 4X32B |
Stile polso guanto | Knit |