Learn More
Activated charcoal, NORIT(R) CN 1, decolorizing, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10443385
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
7440-44-0
C
12
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
carbon
[C]
7440-44-0
C
12
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
carbon
[C]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Filter aid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Activated charcoal,NORIT* CN 1
Nota nome NORIT CN 1
Punto di fusione 3652.0°C
Colore Black
pH 5.5 to 8
Perdita all'essiccatura 15% max.
Imballaggio Glass bottle
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 1807
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents
Peso formulazione 12
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Activated charcoal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.