Learn More
Activated Charcoal, purum, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Activated Charcoal |
| Residuo della combustione | ≤7.0% |
| Quantità | 1 kg |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 12.01g/mol |
| Grado | purum |