Learn More
Activator Reagent, Honeywell Burdick & Jackson™
BioSyn™, suitable for use with DNA/RNA synthesis instruments, 0.25M ETT in Acetonitrile
1128.25€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16825431
|
Honeywell Burdick & Jackson
BR721-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
1128.25€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
- Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
- ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
- All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination