Learn More
Thermo Scientific Chemicals ADA, 99%, for biochemistry
26.40€ - 69.00€
Identificatori chimici
CAS | 26239-55-4 |
---|---|
Formula molecolare | C6H10N2O5 |
Molecular Weight (g/mol) | 190.155 |
Numero MDL | MFCD00008031 |
InChI Key | QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid |
PubChem CID | 117765 |
ChEBI | CHEBI:43960 |
IUPAC Name | 2-[(2-amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]acetic acid |
SMILES | C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10145140
|
Thermo Scientific Chemicals
228010250 |
25 g | Glass bottle |
26.40€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10321044
|
Thermo Scientific Chemicals
228011000 |
100 g | Glass bottle |
69.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological bufferIdentificatori chimici
26239-55-4 | |
190.155 | |
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N | |
117765 | |
2-[(2-amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]acetic acid |
C6H10N2O5 | |
MFCD00008031 | |
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid | |
CHEBI:43960 | |
C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
Specifica
(9% soln. in 1 M NaOH), (9% soln. in 1 M NaOH) at 0nm, 0.08 max. at 300nm | |
(9% soln. in 1M NaOH) | |
26239-55-4 | |
98.5 | |
White | |
99% | |
0.5% max. (110°C, 5 hrs) | |
H2NCOCH2N(CH2CO2H)2 | |
15, 135 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in benzene, chloroform | |
C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O | |
190.155 | |
CHEBI:43960 | |
99% |
ADA | |
For biochemistry | |
219.0°C | |
100.0 | |
Fine Crystalline Powder | |
Authentic | |
C6H10N2O5 | |
MFCD00008031 | |
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid | |
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(2-amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]acetic acid | |
117765 | |
190.16 | |
Biochemical |
RUO – Research Use Only