Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco/bianco
Blu/blu
Giallo/giallo
Rosa/rosa
Verde/verde
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Made from Polyoxymethylene (POM).
- Racks can be linked together for additional holding capacity (Linked racks should be supported underneath when carrying).
- Open sides allow for label viewing.
- Flat base to hold tubes upright.
- Available in solid or a combination of colors for easy coding identification.
- Autoclavable.
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, provetta |
| Matrice | 1 x 4 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Verde/verde |
| Capacità | 4 provette da 5 a 50 ml |
| Materiale | Poliossimetilene (POM) |
| Posizioni | 4 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | Yes, Interlocking |
| Vedi altri risultati |