Learn More
Eppendorf™ Adapter for 250 mL Rectangular Bucket in Rotor FA - 6 x 250
Adapts a wide range of centrifuge tubes for use in Rotor FA-6x250.
Marca: Eppendorf™ 5920769006
319.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Adapts a wide range of centrifuge tubes to fit in Rotor FA - 6 x 250
- Set of 2 pieces
Specifica
7 x 10 mL Oak Ridge Round Centrifuge Tubes | |
per rotore FA-6x250 | |
7 | |
set da 2 pezzi |