Learn More
Eppendorf™ Adapter for 250 mL Rectangular Bucket in Rotor FA - 6 x 250
Adapts a wide range of centrifuge tubes for use in Rotor FA-6x250.
Marca: Eppendorf™ 5920761005
319.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Adapts a wide range of centrifuge tubes to fit in Rotor FA - 6 x 250
- Set of 2 pieces
Specifica
4 x Eppendorf Tubes™ 5.0 mL and 15 mL conical tubes. (Universal adapters required for 5 mL tubes.) | |
per rotore FA-6x250 | |
4 | |
set da 2 pezzi |