Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-35-6-30
Codice prodotto. p-7078636 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
for Rotor F-35-6-30, large rotor bore
for Rotor F-35-6-30, small rotor bore
Max. Tube Length:
65 to 89 mm
90 to 110 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 13216589
Marca: Eppendorf™ 5427742000
Designed for use with Eppendorf Rotors and Centrifuges
  • For Rotor F-35-6-30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Max. Tube Length 65 to 89 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) for Rotor F-35-6-30, large rotor bore
No. of Places 12