Learn More
Eppendorf™ Adapter for 50 ml Falcon™ Tubes as a Reorder
Marca: Eppendorf™ 5804728009
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Adapter | |
50 mL | |
8 |
Falcon | |
Conical Falcon Tube as a Reorder | |
8 Pack |