Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-35-6-30
Adapter for Rotors designed for use with Eppendorf Centrifuges
Marca: Eppendorf™ 5427738002
102.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23292" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10300kg
Descrizione
- Rotor F-35-6-30 holds 6 x 15/50mL conical or 12 × Vacutainer™ tubes
Specifica
Large Rotor Bore Adapter | |
1 x 9 to 15 mL Tube | |
Rotor F-35-6-30 | |
17 dia. x 90 to 125mm |
Round Bottom, Blood Collection Tubes | |
17 mm | |
Large rotor bore | |
2/Pk. |