Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-35-6-30
Adapter for Rotors designed for use with Eppendorf Centrifuges
Marca: Eppendorf™ 5427737006
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rotor F-35-6-30 holds 6 x 15/50mL conical or 12 × Vacutainer™ tubes
Specifica
Large Rotor Bore Adapter | |
6 x 50 mL | |
Rotor F-35-6-30 | |
29 dia. x 95 to 125mm |
Round Bottom | |
29 mm | |
Large rotor bore | |
2/Pk. |