Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-45-64-5-PCR
Codice prodotto. 10703485 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
F-45-64-5PCR
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10703485
Marca: Eppendorf™ 5427717005
For use with PCR tube rotor
  • Adapter for Rotor F-45-64-5-PCR used with Eppendorf Centrifuge
  • Rotor F-45-64-5-PCR holds up to 64 × 0.2mL PCR tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Large Rotor Bore Adapter
Tipo di provetta PCR
Da utilizzare con (apparecchiatura) F-45-64-5PCR
Descrizione Adapter
Da utilizzare con (applicazione) PCR Strips
N. per confezione 4/Pk.