Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor T-60-11
Designed for use with Eppendorf Centrifuges
Marca:  Eppendorf™ 5804732006
Codice prodotto. 10053361
  • 243.00€ / pezzi 6
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High capacity for 60 × 1.5/2.0mL tubes
  • Max. speed: 16,400 × g (14,000 rpm)
  • Horizontal centrifugation for pellet formation at tube bottom
  • Ideal for low sample quantities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adapter
Rotor T-60-11
20 Reaction
Low sample quantities
0.4 mL
6 mm
120
6 Pack