Learn More
Eppendorf™ Adapter for S-4xUniversal Rotor
The Adapter for S-4xUniversal Rotor facilitates the use of specific sizes, shapes, and numbers of vessels in rotor buckets for the S-4xUniversal Rotor.
Marca: Eppendorf™ 5910764006
335.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Suitable for S-4xUniversal rotor buckets
- Accommodates selected array of tubes, bottles, or plates
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Skirted Bottom, Oak Ridge | |
S-4xUniversal Rotor | |
2 |
7 x 50 mL Skirted Tubes, 7 x 30 mL Oak Ridge Tubes | |
7/7 |