Learn More
Eppendorf™ Adapter for S-4xUniversal Rotor
The Adapter for S-4xUniversal Rotor facilitates the use of specific sizes, shapes, and numbers of vessels in rotor buckets for the S-4xUniversal Rotor.
Marca: Eppendorf™ 5910769008
370.84 EUR valido fino al 2024-11-30
Usa il codice promo "21681" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Suitable for S-4xUniversal rotor buckets
- Accommodates selected array of tubes, bottles, or plates
Specifica
Conical | |
S-4xUniversal Rotor | |
2 |
9 x 50 mL Conical Tubes, 1 Microplate | |
9/1 |