Learn More
Eppendorf™ Adapter for S-4xUniversal Rotor
The Adapter for S-4xUniversal Rotor facilitates the use of specific sizes, shapes, and numbers of vessels in rotor buckets for the S-4xUniversal Rotor.
Marca:  Eppendorf™ 5910754000
328.70 EUR valido fino al 2024-11-30
Usa il codice promo "21681" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15850927
  • 346.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for S-4xUniversal rotor buckets
  • Accommodates selected array of tubes, bottles, or plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Round Bottom
16 mm
S-4xUniversal Rotor
2
26 x 7.5 to 12 mL Round Bottom Tubes
120 mm
26