Learn More
Eppendorf™ Adapter for S-4xUniversal Rotor
The Adapter for S-4xUniversal Rotor facilitates the use of specific sizes, shapes, and numbers of vessels in rotor buckets for the S-4xUniversal Rotor.
Marca:  Eppendorf™ 5910760000
312.55 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15890927
  • 324.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for S-4xUniversal rotor buckets
  • Accommodates selected array of tubes, bottles, or plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Conical
96 mm
S-4xUniversal Rotor
2
1 x 500 mL Conical Bottle
148 mm
1