Learn More
Eppendorf™ Adapter for SBS-Format Skirted Plates for Eppendorf™ Rotors A-2-MTP and A-2-DWP
Marca: Eppendorf™ 5825718003
152.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23292" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Specifica
Adapter | |
Rotors A-2-MTP and A-2-DWP | |
230 V |