Learn More
Carl Zeiss™ Adapters
84.00€ - 867.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10738683
|
Carl Zeiss™
456140-0000-000 |
Preparation Piece 60-44 |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11891083
|
Carl Zeiss™
452995-0000-000 |
Video Adapter 44 C 2/3, 1,0X | N/A | ||||||
11876482
|
Carl Zeiss™
452997-0000-000 |
Video Adapter 44 C, 0.66 in., 0.63X | N/A | ||||||
11810903
|
Carl Zeiss™
452998-0000-000 |
Video Adapter 44, 0.5 in., 0.5X | N/A | ||||||
12574346
|
Carl Zeiss™
426103-0000-000 |
Adapter 60N - T2, 1.0X |
84.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11866472
|
Carl Zeiss™
000000-1069-415 |
Video Adapter 60 C, 0.5 in., 0.5X |
867.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11855143
|
Carl Zeiss™
415500-1825-000 |
DSLR P95-T2 1.6x Adapter |
735.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||