Learn More
Macherey-Nagel™ Adapters for Chromabond™ SPE Columns
Codice prodotto. 12416646 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
Glass columns (3 and 6mL)
PP columns (15, 45 and 70mL)
PP columns (30 and 70mL)
Materiale:
PVDF
Polyethylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12416646
Marca: Macherey-Nagel™ 730350.4
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For individual packing of SPE columns with Chromabond™ adsorbents. Macherey-Nagel™ Adapters for Chromabond™ SPE Columns are available in several materials for a variety of empty column types and capacities.
  • PVDF adapter for Glass columns (3 and 6mL)
  • PE adapter for Polypropylene columns (15, 45 and 70mL)
  • PE adapter for Polypropylene columns (30 and 70mL)
Specifica
Tipo Tubing Adapter
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction (SPE)
Da utilizzare con PP columns (15, 45 and 70mL)
Materiale Polyethylene