missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Adapters for Chromabond™ SPE Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
Glass columns (3 and 6mL)
PP columns (15, 45 and 70mL)
PP columns (30 and 70mL)
Materiale:
PVDF
Polyethylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PVDF adapter for Glass columns (3 and 6mL)
- PE adapter for Polypropylene columns (15, 45 and 70mL)
- PE adapter for Polypropylene columns (30 and 70mL)
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction (SPE) |
| Da utilizzare con | PP columns (30 and 70mL) |
| Materiale | Polyethylene |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto