Learn More
Eppendorf™ Adapters For 100mL Rectangular Bucket
For use with Eppendorf Tubes
Marca:  Eppendorf™ 5804753003
156.75 EUR valido fino al 2024-11-30
Usa il codice promo "21681" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10247251
  • 165.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adapters for rectangular buckets
  • For use with Rotor A-4-44
  • Available in a variety of sizes for a wide range of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adapter
100mL Rectangular Bucket
28
2 Pack
3 to 15 mL
16 mm
Standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes