Learn More
Eppendorf™ Adapters For 85mL Round Bucket
Marca: Eppendorf™ 5702737003
189.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23292" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg
Specifica
Adapter | |
2 to 7 mL | |
12.5 mm | |
2 Pack |
Conical Falcon | |
85mL Round Bucket | |
20 |