Learn More
Eppendorf™ Adapters For 85mL Round Bucket
Marca:  Eppendorf™ 5702736007
189.00 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10669651
  • 199.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Adapter
1 to 1.4 mL
8.5 mm
2 Pack
Conical Falcon
85mL Round Bucket
20