Learn More
Eppendorf™ 50mL Falcon Tube Rotor Adapter
This adapter provides flexibility for 100mL round buckets in Rotor A-4-38.
Marca: Eppendorf™ 5702734004
105.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23292" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13000kg
Descrizione
- Holds 1 50mL conical tube
- For use with Rotor A-4-38
- Set of 2
Specifica
Adapter | |
50 mL | |
30 mm | |
2 Pack |
Conical Falcon | |
Round bucket | |
1 |