Learn More
Eppendorf™ Adattatori per rotore conico ad angolo fisso Falcon™
Use these adaptors with Fixed-Angle Conical Falcon™ Rotors.
Marca: Eppendorf™ 5804776003
96.27 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Set of 2 adaptors
- Compatible with Rotor F-34-6-38
Specifica
Adattatore | |
15 mL | |
17 mm | |
Confezione da 2 |
Falcon conico | |
Per rotore ad angolo fisso | |
6 |