Learn More
Eppendorf™ Adapters For Fixed-Angle Rotor
Add flexibility to Eppendorf Centrifuges with these rotor adapters
Marca: Eppendorf™ 5804770005
145.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23292" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Descrizione
- Adapters
- For Eppendorf™ Fixed Angle Rotors
Specifica
Adapter | |
1.5 to 2 mL | |
11 mm | |
2 Pack |
Eppendorf | |
Fixed angle rotor | |
24 |