Learn More
Eppendorf™ Adapters For Rectangular Bucket in Rotor A-4-38
Codice prodotto. 11582225 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 mL
20 mL
25 mL
5 to 7 mL
9 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11582225
Marca: Eppendorf™ 5702710008
Wide variety of adapters for all blood collection tubes and cell culture tube types
  • Adapter for Rotor A-4-38
  • For centrifugation of blood collection tubes or 15/50 mL conical tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Hemolysis
Capacità 5 to 7 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rectangular bucket in Rotor A-4-38
Dimensione foro (sistema metrico) 13 mm
No. of Places 40
N. per confezione 2 Pack