Learn More
Thermo Scientific™ Adapters for HIGHConic III Rotor
Codice prodotto. 15718149 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5/2.0 mL
12 mL
16 mL
3.5 mL
38 mL
5 mL
6.5 mL
8 x 15 mL
Max. Tube Diameter:
11 mm
12 mm
13.5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25.5 mm
Max. Tube Length:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 2
Codice prodotto. 15718149
Marca: Thermo Scientific™ 75005805
Assorted adapters to be used with the HIGHConic III rotor
Accommodate conical tubes in the 50mL buckets for use with the Thermo Scientific HIGHConic III fixed angle rotor.
  • Adapters to run various tubes in HIGHConic III rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor Adapter
Tipo di provetta Round Bottom
Materiale Polypropylene
Capacità 6.5 mL
Max. Tube Diameter 13.5 mm
Max. Tube Length 114 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) HIGHConic III rotor (75005709)
Descrizione Adapters for 6.5 mL round bottom tubes used in HIGHConic III rotor
No. of Places 1
Dimensioni provetta 6.5 mL
N. per confezione 2